HS206204
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
Wybierz wielkość
265,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
265,00 zł
Polecane produkty
Materiały
acrylic
clear
Właściwości
to hold 4 pipette(s)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS206204
dł. × szer. × wys.
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 4-miejscowy uchwyt do pipet (górna szczelina 1 cal (25 mm), dolna szczelina 0,8 cala (20 mm))
- Zaprojektowany, aby pomieścić większość głównych marek pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)