Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122801
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20612
Feature:
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
Material:
blue plastic
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blue plastic
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20612
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
General description
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
Application
Manual pipette racks are ideal for the protection and organization of glass and plastic pipettes.
Features and Benefits
- Two detachable attachments that hold the pipette bulbs, fillers, and pumps
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans | feature Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans | feature Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans | feature Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20612 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20613 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20611 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20612M |
| material blue plastic | material acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red plastic | material clear acrylic rack | material blue magnetic rack |
| W × D × H 291 mm × 88 mm × 401 mm | W × D × H 291 mm × 88 mm × 401 mm | W × D × H 291 mm × 88 mm × 401 mm | W × D × H 291 mm × 88 mm × 401 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manual pipette racks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?