This rack does not fit 25 mm diameter tubes. There is also some variation in the size of the wells. The rack is quite short, and narrower, tall tubes may fall out of the rack.
HS120086
Coated Wire Tube Rack
to hold, 20 x 25 mm tubes, blue
Wybierz wielkość
180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
180,00 zł
Polecane produkty
Materiały
blue
high-density polyethylene coating
Właściwości
to hold 20 x 25 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120086
dł. × szer. × wys.
271.8 mm × 144.8 mm × 33 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
- Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
- Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
- Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu zapewniają bezpieczeństwo probówek
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Siatkowe wsparcie dna
- Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
- Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
- Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
- Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu pomagają zabezpieczyć probówki
- Autoklawowalny wspornik dolny z siatki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)