Kluczowe dokumenty
HS120770
Coated Wire Tube Rack
to hold, 48 x 25-30 mm tubes, blue
Synonim(y):
Uchwyt na rurkę, stojak na butelkę
Wybierz wielkość
1 EACH
254,00 zł
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
254,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
high-density polyethylene coating
Właściwości
to hold 48 x 25-30 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120770
dł. × szer. × wys.
10.9 in. (27.7 cm) × 8.3 in. (20.9 cm) × 3.9 in. (9.8 cm)
Opis ogólny
Stojak z drutu powlekanego HDPE jest wytrzymały podczas transportu lub przenoszenia próbek. Jest odporny chemicznie i nadaje się do stożkowych, okrągłych lub płaskich lub plastikowych probówek i butelek.
Cechy i korzyści
  • Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
  • Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
  • Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
  • Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu pomagają zabezpieczyć probówki
  • Autoklawowalny wspornik dolny z siatki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)