Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18765-0001
Feature:
Holds 96 x 15 mL tubes
Material:
epoxy (coated steel)
Packaging:
pack of 1 ea
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
epoxy (coated steel)
feature
Holds 96 x 15 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18765-0001
L × W × H
24.2 cm (9¹/₂ in.) × 17 cm (6¹¹/₁₆ in.) × 6.4 cm (2¹/ in.)
General description
Ten 96-miejscowy stojak na probówki jest idealny do naśladowania 96-miejscowego formatu używanego w mikropłytkach, płytkach głębokodołkowych i innych narzędziach skonfigurowanych do odkrywania leków i zastosowań zrobotyzowanych. Mieści 96 probówek o pojemności 15 ml w konfiguracji 8 × 12. Przepływowa konstrukcja umożliwia szybką zmianę temperatury próbek poprzez zmianę temperatury łaźni wodnej. Sztywna konstrukcja z drutu z niebieskim wykończeniem epoksydowym.
- Możliwość szybkiego zamrażania przy użyciu ciekłego azotu
- Temperatura przechowywania: -80°C (zamrażarka)
- Możliwość autoklawowania parowego: 121°C (250°F)
Features and Benefits
- Capable of quick freezing using liquid nitrogen
- Storage temperature: -80°C (freezer)
- Steam autoclavable: 121°C (250°F)
Legal Information
Poxygrid is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material epoxy (coated steel) | material epoxy (coated steel) | material epoxy (coated steel) | material epoxy (coated steel) |
| feature Holds 96 x 15 mL tubes | feature Holds 48 x 15-16 mm tubes | feature Holds 36 x 10-13 mm tubes | feature Holds 24 x 15-16 mm tubes |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18765-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18755-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18788-1301 | manufacturer/tradename Bel-Art F18788-1601 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 24.2 cm (9¹/₂ in.) × 17 cm (6¹¹/₁₆ in.) × 6.4 cm (2¹/ in.) | L × W × H 238 mm × 90 mm × 64 mm | L × W × H 108 mm × 103 mm × 54 mm | L × W × H 124 mm × 89 mm × 67 mm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?