Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA029039
Sigma-Aldrich
Anti-CARMIL1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anti-CARMIL, Anty-DJ501N12.1, Anty-FLJ20048, Anty-LRRC16, Anty-LRRC16A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
RSDSKSSPQAGRRYGVQVMGSGLLAEMKAKQEKRAACAQKKLGNDAVSQDSSSPALSSVERSDGGGAVPKLHPGLPENRFGLGTPEKNTKAEPKAEA
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRC16A(55604)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
LRRC16A (leucine-rich repeat-containing 16A) koduje białko ograniczające ARP2/3 i łącznik miozyny I (CARMIL). CARMIL to duże białko, które ulega ekspresji w dużych ilościach w nerkach i innych tkankach nabłonkowych.
Immunogen
regulator białka zamykającego i łącznik miozyny 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Produkt białkowy LRRC16A (leucine-rich repeat-containing 16A) odgrywa główną rolę w zmianach kształtu i ruchliwości komórek, a także działa jako inhibitor białka zamykającego aktynę (CP). Odgrywa istotną rolę w ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej), pośrednicząc w ryzyku poprzez liczbę płytek krwi. Odgrywa również ważną rolę w tworzeniu płytek krwi. Mutacja tego genu może prowadzić do dysfunkcji CARMIL w odłączaniu białka zamykającego od filamentu aktynowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77298
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Common variant of leucine-rich repeat-containing 16A (LRRC16A) gene is associated with gout susceptibility
Sakiyama M, et al.
Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society, 27(1), 1-4 (2014)
Platelet count mediates the contribution of a genetic variant in LRRC16A to ARDS risk
Wei Y, et al.
Chest, 147(3), 607-617 (2015)