Kluczowe dokumenty
5.06130
Sigma-Aldrich
Rezerpina
Synonim(y):
Inhibitor VMAT2, rezerpina, antagonista pęcherzykowego transportera monoamin (VMAT), rezerpina
Wybierz wielkość
250 MG
872,00 zł
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
872,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H40N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
608.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21[C@H](C[C@H]5[C@@H](C2)C[C@H]([C@@H]([C@H]5C(=O)OC)OC)OC(=O)c6cc(c(c(c6)OC)OC)OC)c3[nH]c4c(c3CC1)ccc(c4)OC
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
Klucz InChI
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Opis ogólny
Wiąże pęcherzykowy transporter monoamin (VMAT2) i działa jako nieodwracalny inhibitor transportu amin biogennych. Stosowany jako długotrwały depleter amin biogennych. Zapobiega transportowi bioaminy do pęcherzyków synaptycznych i ziarnistości chromafinowych. Stosowany jako lek przeciwnadciśnieniowy i przeciwpsychotyczny.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
VMAT2
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Działa szkodliwie i rakotwórczo / teratogennie (E)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Oe, T., et al. 2010. Neurosci.169, 1860.
Metzger, R. et al. 2002. Eur. J. Pharmacol.456, 39.
Heslop, E., et al. 1999. Neuropharmacol.38, 883.
Schuldiner, S., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 29.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3