Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA021147
Sigma-Aldrich
Anti-MPO antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MPO, Anti-Myeloperoxidase
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:5000- 1:10000
sekwencja immunogenna
SRDHGLPGYNAWRRFCGLPQPETVGQLGTVLRNLKLARKLMEQYGTPNNIDIWMGGVSEPLKRKGRVGPLLACIIGTQFRKLRDGDRFWWENEGVFSMQQRQALAQISLPRIICDNTGITTVSKNNIFMSNSYPRDFVNC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MPO(4353)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen MPO (mieloperoksydaza) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q23.1. Białko lokalizuje się w azurofilnych granulkach leukocytów wielojądrzastych. Należy do superrodziny peroksydaz hemowych.
Immunogen
Myeloperoxidase Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MPO (mieloperoksydaza) jest odpowiedzialna za wytwarzanie kwasu podchlorawego i środków przeciwdrobnoustrojowych poprzez reakcję z nadtlenkiem wodoru i jonami chlorkowymi. Aktywność enzymatyczna MPO jest ważna dla peroksydacji lipidów i potranslacyjnych modyfikacji białek, takich jak halogenowanie, nitrowanie i sieciowanie oksydacyjne. Wzrost poziomu MPO jest związany z chorobą wieńcową. Jest on również związany z powstawaniem i pękaniem tętniaków mózgu.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78212
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryosuke Hiwa et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 69(10), 2069-2080 (2017-06-03)
Autoantibodies against myeloperoxidase (MPO) that are expressed in neutrophils play an important role in the pathogenesis of microscopic polyangiitis (MPA). We recently observed that misfolded cellular proteins are transported to the cell surface by HLA class II molecules and are
Luyao Chen et al.
Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences, 39(3), 217-231 (2014-04-22)
To assess the association between myeloperoxidase (MPO) gene polymorphism and coronary artery disease (CAD). Several databases were used to retrieve relevant literature up to March 2013 by keywords. A Meta-analysis was performed by Stata12.0 software to estimate the pooled odds
M Brennan et al.
Journal of neuroimmunology, 112(1-2), 97-105 (2000-12-08)
EAE is a demyelinating disease which serves as an animal model for multiple sclerosis (MS). Myeloperoxidase (MPO) has been implicated in MS through its presence in invading macrophages, and by association of a -463G/A promoter polymorphism with increased risk. Also
F R DeLeo et al.
The Journal of clinical investigation, 101(12), 2900-2909 (1998-06-24)
Myeloperoxidase (MPO) deficiency is a common inherited disorder linked to increased susceptibility to infection and malignancy. We identified a novel missense mutation in the MPO gene at codon 173 whereby tyrosine is replaced with cysteine (Y173C) that is associated with
M Kizaki et al.
Blood, 83(7), 1935-1940 (1994-04-01)
Myeloperoxidase (MPO), present in the azurophilic granules of polymorphonuclear leukocytes, is a myeloid enzyme whose synthesis is restricted to promyelocytes. Complete hereditary MPO deficiency affects 1 in 2,000 to 4,000 individuals; however, the genetic cause of this defect is unclear.