Kluczowe dokumenty
SAB56000306
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne królicze przeciwko mieloperoksydazie(MPO)
clone RM407, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
Mieloperoksydaza
Wybierz wielkość
100 μL
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM407, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:500
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MPO(4353)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z ludzkim MPO. To przeciwciało może również reagować z mysim lub szczurzym MPO, jak przewiduje homologia immunogenu
Immunogen
Peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi łańcucha lekkiego ludzkiej MPO
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lubin vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)