Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019827
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ADP-sugar pyrophosphatase, Anti-Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 5, Anti-Nudix motif 5, Anti-YSA1H
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SPAVCMDPGLSNCTIHIVTVTINGDDAENARPKPKPGDGEFVEVISLPKNDLLQRLDALVAEEHLTVDARVYSYALALKHANAKPFEVPFLKF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUDT5(11164)
Opis ogólny
NUDT5 (Nudix, nucleoside diphosphate linked moiety X-type motif 5) jest pirofosfatazą ADP-rybozy (ADPRase) składającą się z N-końcowej domeny z trójpasmowym antyrównoległym arkuszem β o nazwach β1, β2 i β3, katalitycznej domeny Nudix i wydłużonej C-końcowej domeny α-helisy. Jest to nowy członek nadrodziny hydrolaz Nudix i istnieje jako homodimer.
Immunogen
ADP-sugar pyrophosphatase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NUDT5 (Nudix, nucleoside diphosphate linked moiety X-type motif 5) jest głównie zaangażowany w utrzymywanie wewnątrzkomórkowego poziomu ADP-rybozy poprzez hydrolizę ADP-rybozy (ADPR) do AMP i 5′-fosforanu rybozy. Ogranicza również nieenzymatyczną ADP-rybozylację. Jego N-końcowy antyrównoległy arkusz β odgrywa ważną rolę w dimeryzacji, która jest niezbędna do rozpoznawania substratów i aktywności enzymatycznej. NUDT5 ma również wpływ na proliferację komórek. Zasugerowano, że stłumiona komórka NUDT5 wykazuje opóźnioną fazę G1 cyklu komórkowego. W związku z tym stwierdzono, że NUDT5 może być zaangażowany we wzrost komórek i proliferację cyklu komórkowego poprzez regulację przejścia G1-S w komórkach ssaków.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74713
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manwu Zha et al.
Journal of molecular biology, 364(5), 1021-1033 (2006-10-21)
Human NUDT5 (hNUDT5) is an ADP-ribose pyrophosphatase (ADPRase) belonging to the Nudix hydrolase superfamily. It presumably plays important roles in controlling the intracellular level of ADP-ribose (ADPR) to prevent non-enzymatic ADP-ribosylation by hydrolyzing ADPR to AMP and ribose 5'-phosphate. We
Li-Qun Zhang et al.
Molecular and cellular biochemistry, 363(1-2), 377-384 (2011-12-28)
The molecule 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoGua), an oxidized form of guanine, can pair with adenine or cytosine during nucleic acid synthesis. Moreover, RNA containing 8-oxoGua causes translational errors, thus leading to the production of abnormal proteins. Human NUDT5, a MutT-related protein, catalyzes
Hong-Nu Yu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 354(3), 764-768 (2007-01-31)
The ADP-ribose (ADPR) pyrophosphatase (ADPRase) NUDT5, a member of a superfamily of Nudix hydrolases, hydrolyzes ADP-ribose (ADPR) to AMP and ribose 5'-phosphate. Nitric oxide (NO) enhances nonenzymatic ADP-ribosylation of proteins such as beta-actin and glyceraldehydes 3-phosphate dehydrogenase in the presence