Kluczowe dokumenty
HPA003139
Sigma-Aldrich
Anti-AFF2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AF4/FMR2 family member 2 antibody produced in rabbit, Anti-FMR2P antibody produced in rabbit, Anti-Fragile X E mental retardation syndrome protein antibody produced in rabbit, Anti-Fragile X mental retardation 2 protein antibody produced in rabbit, Anti-Protein FMR-2 antibody produced in rabbit, Anti-Protein Ox19 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1291
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1291
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SSTSDSNTDQEETLQIKVLPPCIISGGNTAKSKEICGASLTLSTLMSSSGSNNNLSISNEEPTFSPIPVMQTEILSPLRDHENLKNLWVKIDLDLLSRVPGHSSLHAAPAKPDHKETATKPKRQTAVTAVEKPAPKGKRKH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AFF2(2334)
Immunogen
AF4/FMR2 family member 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen AFF2 (rodzina AF4/FMR2, członek 2), znany również jako gen Fragile Mental Retardation 2, koduje białko wiążące RNA należące do rodziny genów AF4\FMR2. Może funkcjonować jako regulator transkrypcji. Stwierdzono, że kolokalizuje się z czynnikiem splicingowym SC35 w plamkach jądrowych, gdzie czynniki splicingowe są montowane i modyfikowane. Wiąże się ze strukturą RNA tworzącą G-kwartet i może być zaangażowany w alternatywną regulację splicingu. Gen ten jest związany z wrażliwym na foliany locus Fragile X E na chromosomie X, a mutacje w tym genie powodują zespół Fragile X E.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74398
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Georg M Stettner et al.
American journal of medical genetics. Part A, 155A(8), 2003-2007 (2011-07-09)
Alterations of the Fragile Mental Retardation 2 gene (FMR2, synonym AFF2) can result in non-specific, mild to borderline X-linked intellectual disability (XLID), and behavioral problems. The well-known molecular pathomechanism of this condition, also referred to as FRAXE, is a (CCG)(n)
Dean Holliday et al.
Head and neck pathology, 17(2), 487-497 (2023-03-01)
Sinonasal adenosquamous carcinoma is rare, and there are almost no studies detailing morphology or characterizing their genetic driver events. Further, many authors have termed sinonasal tumors with combined squamous carcinoma and glands as mucoepidermoid carcinoma but none have analyzed for
Mounia Bensaid et al.
Nucleic acids research, 37(4), 1269-1279 (2009-01-13)
FRAXE is a form of mild to moderate mental retardation due to the silencing of the FMR2 gene. The cellular function of FMR2 protein is presently unknown. By analogy with its homologue AF4, FMR2 was supposed to have a role