Merck
MAK518
Sigma-Aldrich
Zestaw testowy ADP
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania ADP
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
hematological disorder
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Difosforan adenozyny (ADP) jest produktem defosforylacji ATP przez ATPazy. ADP może być przekształcony z powrotem w ATP przez syntazy ATP. Poziom ADP reguluje kilka enzymów zaangażowanych w metabolizm pośredni. Konwencjonalnie poziomy ADP są mierzone za pomocą testów lucyferazowych/lucyferynowych po przekształceniu ADP w ATP. Jednakże, ponieważ testy te wymagają pomiaru ATP w próbce przed konwersją ADP do ATP, jeśli stężenie powstającego ATP jest znacznie wyższe niż stężenie ADP, sygnał ATP zagłuszy sygnał ADP.
Cechy i korzyści
  • Możliwość oznaczania ilościowego już od 0,1 µM ADP.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Przydatność
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania ADP w komórkach i innych próbkach biologicznych.
Zasada
Zestaw ADP Assay Kit zapewnia wygodny fluorometryczny sposób pomiaru poziomu ADP nawet w obecności ATP. W teście ADP jest przekształcane w ATP i pirogronian. Wytworzony pirogronian jest następnie oznaczany ilościowo metodą fluorometryczną przy λEx = 530 nm/λEm = 590 nm.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)