Kluczowe dokumenty
HPA018888
Sigma-Aldrich
Anti-STAT2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Signal transducer and activator of transcription 2, Anti-p113
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DPTQLAEMIFNLLLEEKRILIQAQRAQLEQGEPVLETPVESQQHEIESRILDLRAMMEKLVKSISQLKDQQDVFCFRYKIQAKGKTPSLDPHQTKEQKILQETLNELDKRRKEVLDASKALLGRLTTLIELLLPKL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT2(6773)
Opis ogólny
Gen transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji-2 (STAT2) jest mapowany na ludzkim chromosomie 12q13.3. Należy do rodziny czynników transkrypcyjnych STAT. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze.
Immunogen
Signal transducer and activator of transcription 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji-2 (STAT2) oddziałuje z STAT1 i jest odpowiedzialny za aktywację STAT1. Brak STAT2 znosi sygnalizację IFN (interferonu)-α. Białko Simian virus 5 V oddziałuje z DDB1 (DNA damage binding protein-1) i STAT2, pośrednicząc w degradacji STAT1. Ludzki wirus cytomegalii IE1 (natychmiastowy wczesny) i polimeraza wirusa dengi NS5 (niestrukturalne białko 5) oddziałują ze STAT2 i hamują odpowiedź przeciwwirusową stymulowaną IFN.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77482
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andor Pivarcsi et al.
Experimental dermatology, 23(9), 620-624 (2014-06-12)
Psoriasis is a chronic immune-mediated skin disease in which the balance in the interplay of immune cells and keratinocytes is disturbed. MicroRNAs (miRNAs) are endogenous small regulatory RNAs that stabilize cellular phenotypes and fine-tune signal transduction feedback loops through the
Mari Yamagami et al.
NPJ aging and mechanisms of disease, 4, 11-11 (2018-11-21)
During cellular aging, many changes in cellular functions occur. A hallmark of aged cells is secretion of inflammatory mediators, which collectively is referred to as the senescence-associated secretory phenotype (SASP). However, the mechanisms underlying such changes are unclear. Canonically, the
Yong Ho Huh et al.
Journal of virology, 82(21), 10444-10454 (2008-08-15)
The human cytomegalovirus (HCMV) 72-kDa immediate-early 1 (IE1) protein is thought to modulate cellular antiviral functions impacting on promyelocytic leukemia (PML) nuclear bodies and signal transducer and activator of transcription (STAT) signaling. IE1 consists of four distinct regions: an amino-terminal
Joseph Ashour et al.
Journal of virology, 83(11), 5408-5418 (2009-03-13)
The mammalian interferon (IFN) signaling pathway is a primary component of the innate antiviral response. As such, viral pathogens have devised multiple mechanisms to antagonize this pathway and thus facilitate infection. Dengue virus (DENV) encodes several proteins (NS2a, NS4a, and
B Precious et al.
Journal of virology, 79(21), 13434-13441 (2005-10-18)
The V protein of simian virus 5 (SV5) facilitates the ubiquitination and subsequent proteasome-mediated degradation of STAT1. Here we show, by visualizing direct protein-protein interactions and by using the yeast two-hybrid system, that while the SV5 V protein fails to