Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Slc38A2(29642)
General description
55,55 kDa obliczone.
Sprzężony z sodem transporter neutralnych aminokwasów 2 (UniProt: Q9JHE5; znany również jako transporter aminokwasów A2, Solute carrier family 38 member 2, System A amino acid transporter 2, System A transporter 1, System N amino acid transporter 2) jest kodowany przez gen Scl38a2 (znany również jako Ata2, Sa1, Sat2, Snat2) (Gene ID: 29642) u szczura. Sprzężony z sodem transporter neutralnych aminokwasów 2 jest wieloprzebiegowym białkiem błonowym, które działa jako zależny od sodu transporter aminokwasów i pośredniczy w nasyconym, wrażliwym na pH i elektrogennym kotransporcie neutralnych aminokwasów i jonów sodu o stechiometrii 1: 1. Może również funkcjonować w transporcie aminokwasów przez barierę krew-mózg oraz w dostarczaniu matczynych składników odżywczych do płodu przez łożysko. Jego działanie transportowe jest hamowane przez N-metylo-D-glutaminę i cholinę. Jest wzbogacony w przedziale somatodendrytycznym neuronów i jest również wykrywany w trzonie aksonalnym, ale jest wykluczony z terminala nerwowego. Ulega również ekspresji w mięśniach szkieletowych i tkance tłuszczowej. Jego poziomy są regulowane w górę po pozbawieniu aminokwasów, co wynika ze zwiększonej transkrypcji i stabilizacji białek.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający pierwszym 65 aminokwasom z N-końcowego regionu szczurzego transportera neutralnych aminokwasów sprzężonego z sodem 2 (SNAT2).
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:150 z reprezentatywnej partii wykryło SNAT2 w skrawkach tkanki kory mózgowej szczura i ludzkiego móżdżku.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła SNAT2 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Grewal, S., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(17):11224-36).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SNAT2 w aplikacjach Western Blotting (Yao, D., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(30):22790-7; Melone, M., et. al. (2006). Neuroscience. 140(1):281-92; Grewal, S., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(17):11224-36).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła SNAT2 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Melone, M., et. al. (2006). Neuroscience. 140(1):281-92).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła SNAT2 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Grewal, S., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(17):11224-36).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SNAT2 w aplikacjach Western Blotting (Yao, D., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(30):22790-7; Melone, M., et. al. (2006). Neuroscience. 140(1):281-92; Grewal, S., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(17):11224-36).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła SNAT2 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Melone, M., et. al. (2006). Neuroscience. 140(1):281-92).
Przeciwciało anty-SNAT2, nr kat. ABN1734, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko transporterowi neutralnych aminokwasów 2 sprzężonemu z sodem i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunofluorescencji, immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa transporter neutralnych aminokwasów sprzężony z sodem 2 (SNAT2) w mózgu szczura. Celuje w epitop w obrębie pierwszych 65 aminokwasów.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunofluorescence in rat brain sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected SNAT2 in rat brain tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected SNAT2 in rat brain tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1