Kluczowe dokumenty
Z101214
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line bubbler
capacity 5-7 mL
Synonim(y):
bełkotki liniowe, bubblery naukowe, bąbelki
Wybierz wielkość
1 EA
707,00 zł
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
707,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pojemność
5-7 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Dear Sigma Aldrich team, can you please specify the dimensions of this bubbler? Especially the diameter of the inner and outer tubes.
    1 answer
    1. The height of the bubbler is 205 MM, the T-cross has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 5.2 MM. The side arm has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 4.8 MM.