Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki07 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 września 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2F12, monoclonal
species reactivity
human, bovine, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ERBB3(2065)
General description
Immunogen
Application
4 µg poprzedniej partii tego przeciwciała immunoprecypitowało erbB-3/HER-3 z lizatów RIPA ludzkich MDA i MCF-7.
Immunocytochemia:
10 µg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała dało pozytywne immunobarwienie dla erbB-3/HER-3 w komórkach MCF-7 utrwalonych 95% etanolem/5% kwasem octowym.
Immunohistochemia:
Rozcieńczenie 1:50 i 1:100 poprzedniej partii wykryło barwienie błony erbB-3/HER-3 w ludzkiej normalnej i rakowej tkance piersi.
Sygnalizacja
Czynniki wzrostu i receptory
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Ludzki gruczolakorak piersi (dobrze zróżnicowany), lizat mózgu myszy, lizat komórek MCF-7.
Western Blot Analysis:
0.1-2 µg/mL of this lot detected erbB-3/HER-3 in RIPA lysates of human MCF-7 cells. Previous lots have detected erbB-3/HER-3 in MDA RIPA lysates.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 2F12, Upstate®, from mouse | description Upstate®, from rabbit | description Upstate®, from rabbit | description - |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 2F12, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, bovine, mouse, rat | species reactivity human, rat | species reactivity rat, hamster, mouse, human | species reactivity human |
| Gene Information human ... ERBB3(2065) | Gene Information human ... ERBB2(2064) | Gene Information hamster ... Egfr(100774580) | Gene Information human ... ERBB2(2064) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?