Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA017074
Sigma-Aldrich
Anti-PTGFRN antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD315 antigen, Anti-CD9 partner 1, Anti-CD9P-1, Anti-Prostaglandin F2 receptor negative regulator precursor, Anti-Prostaglandin F2-alpha receptor regulatory protein, Anti-Prostaglandin F2-alpha receptor-associated protein
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
NSGYYYCHVSLWAPGHNRSWHKVAEAVSSPAGVGVTWLEPDYQVYLNASKVPGFADDPTELACRVVDTKSGEANVRFTVSWYYRMNRRSDNVVTSELLAVMDGDW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGFRN(5738)
Immunogen
Prostaglandin F2 receptor negative regulator precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PTGFRN antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PTGFRN (inhibitor receptora prostaglandyny F2) jest glikozylowanym integralnym białkiem błonowym typu 1 należącym do nadrodziny Ig. Jest ono silnie zaangażowane w akumulację lipidów i tworzenie sieci tetraspanin w błonie plazmatycznej. Podczas tworzenia sieci bezpośrednio oddziałuje z tetraspaniną CD9 i CD81. Asocjacja PTGFRN z CD9 i CD81 pozytywnie moduluje wydajność sieciowania białka. PTGFRN hamuje [3H] prostaglandynę F2α poprzez wiązanie się z jej receptorem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71952
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magali André et al.
Journal of proteomics, 73(1), 93-102 (2009-08-26)
Tetraspanins are integral membrane proteins involved in a variety of physiological and pathological processes. They associate with each other in multimolecular complexes containing numerous membrane proteins. As a first step towards the study of the supramolecular organization of tetraspanin complexes
Uchurappa Mala et al.
BMC cancer, 22(1), 642-642 (2022-06-12)
Glioblastoma (GBM) is the most common primary malignant brain tumor in adults exhibiting infiltration into surrounding tissues, recurrence, and resistance to therapy. GBM infiltration is accomplished by many deregulated factors such as cell adhesion molecules (CAMs), which are membrane proteins
Magali André et al.
Proteomics, 7(21), 3880-3895 (2007-10-27)
The membrane protein CD9P-1 is a major component of the tetraspanin web, a network of molecular interactions in the plasma membrane, in which it specifically associates with tetraspanins CD9 and CD81. The various functional effects of CD9 and CD81 may
W Guilmain et al.
British journal of cancer, 104(3), 496-504 (2011-01-06)
Loss of CD9 expression has been correlated with a higher motility and metastatic potential of tumour cells originating from different organs. However, the mechanism underlying this loss is not yet understood. We produced a truncated form of partner 1 of
Piia-Riitta Karhemo et al.
Journal of proteomics, 77, 87-100 (2012-07-21)
Details of metastasis, the deadliest aspect of cancer, are unclear. Cell surface proteins play central roles in adhesive contacts between the tumor cell and the stroma during metastasis. We optimized a fast, small-scale isolation of biotinylated cell surface proteins to