Merck
SYNF321250L
Synthware pear shaped flask
50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F321250L, pear shape glass flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F321250L
pojemność
50 mL
50 mL
Opis ogólny
Heavy wall design.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.