Kluczowe dokumenty
HPA008005
Sigma-Aldrich
Anti-IGFBP6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IBP- 6, Anti-IGF-binding protein 6, Anti-IGFBP-6, Anti-Insulin-like growth factor-binding protein 6 precursor
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
PGLQCHPPKDDEAPLRALLLGRGRCLPARAPAVAEENPKESKPQAGTARPQDVNRRDQQRNPGTSTTPSQPNSAGVQDTEMGPCRRHLDSVLQQLQTEVYRGAQTLYVPNCDHRGFYRKRQCRSSQGQRRGPCWC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGFBP6(3489)
Immunogen
Insulin-like growth factor-binding protein 6 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen IGFBP6 (białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu 6) koduje członka rodziny białek wiążących IGF (IGFBP), które funkcjonują we wzroście i różnicowaniu komórek. IGFBP6 różni się od innych członków rodziny pod względem silnego powinowactwa do IGF-II nad IGF-I. Ludzki IGFBP6 nie zawiera 2 i 4 N-końcowych cystein, ale ma pięć miejsc glikozylacji seryny/treoniny w niezachowanym regionie środkowym. Ludzki IGFBP6 jest O-glikozylowany, a ta glikozylacja hamuje proteolizę IGFBP-6 przez chymotrypsynę i trypsynę. Jego główną rolą biologiczną jest regulacja aktywności IGF-II, czynnika związanego z autokrynnym czynnikiem wzrostu guza. IGFBP-6 jest związany z hamowaniem wzrostu komórek nowotworowych. Stwierdzono, że białko to jest regulowane w dół w guzach desmoidalnych przez β-kateninę. Reguluje ono ekspresję EGR (Early growth response) -1 i działa jako onkosupresor w patogenezie raka nosogardzieli (NPC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86674
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L A Bach
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 31(2-3), 226-234 (1999-05-05)
Insulin-like growth factor binding protein-6 (IGFBP-6) differs from IGFBPs 1-5 in that it binds IGF-II with marked preferential affinity over IGF-I. Human and rat IGFBP-6 lack 2 and 4 N-terminal cysteines and therefore the Gly-Cys-Gly-Cys-Cys motif present in IGFBPs 1-5.
Heather M Brockway et al.
PloS one, 14(11), e0225062-e0225062 (2019-11-09)
Preterm birth (PTB) is leading contributor to infant death in the United States and globally, yet the underlying mechanistic causes are not well understood. Histopathological studies of preterm birth suggest advanced villous maturity may have a role in idiopathic spontaneous
Yuan-Sung Kuo et al.
The Journal of pathology, 222(3), 299-309 (2010-07-17)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is prevalent in south-eastern Asia, particularly southern China, Singapore and Taiwan. The aim of this study was to identify the pivotal genes that may be altered during NPC progression. Using cDNA microarray analysis, we compared the expression
Hannelore Denys et al.
Oncogene, 23(3), 654-664 (2004-01-23)
Desmoid tumors (aggressive fibromatosis) are locally invasive soft tissue tumors in which beta-catenin-mediated TCF-3-dependent transcription is activated. To provide more insight into the pathophysiology of these tumors, expression profiles were generated using oligonucleotide arrays (Affymetrix). In total, 69 differentially expressed