Kluczowe dokumenty
Z267589
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
CaF2, Undrilled
Wybierz wielkość
1 EA
957,00 zł
957,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
957,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
957,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
CaF2
opakowanie
pkg of (contains 1 window)
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
32 mm × 3 mm
Opis ogólny
Cięcie i polerowanie dla demontowalnych uchwytów na ciecze i gazy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorspar NIST® SRM® 180, high grade
NIST180
Fluorspar