Kluczowe dokumenty
SAB3500454
Sigma-Aldrich
Anti-CD81 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-S5.7, Anti-TAPA1, Anti-TSPAN28
Wybierz wielkość
100 μG
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1275
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2230,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1275
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 26 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD81(975)
Opis ogólny
CD81 Antibody: CD81 is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family, a group of cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains and mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. CD81 is a cell surface glycoprotein that associates with integrins and appears to promote muscle cell fusion and support myotube maintenance. Along with SCARB1, LDL-R, and CLDN1, CD81 has been reported to be an entry factor for the Hepatitis C virus. Finally, recent evidence indicates that the CD81 gene is localized in a tumor-suppressor gene region and is thus a candidate gene for malignancies.
Immunogen
CD81 antibody was raised against a 20 amino acid peptide near the amino terminus of human CD81. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of CD81.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500454.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aurélie Ledreux et al.
Journal of clinical medicine, 10(17) (2021-09-11)
Individuals with Down syndrome (DS) exhibit Alzheimer's disease (AD) pathology at a young age, including amyloid plaques and neurofibrillary tangles (NFTs). Tau pathology can spread via extracellular vesicles, such as exosomes. The cargo of neuron-derived small extracellular vesicles (NDEVs) from
Chiara Cianciaruso et al.
Diabetes, 66(2), 460-473 (2016-11-23)
The target autoantigens in several organ-specific autoimmune diseases, including type 1 diabetes (T1D), are intracellular membrane proteins, whose initial encounter with the immune system is poorly understood. Here we propose a new model for how these proteins can initiate autoimmunity.
Zhipeng Pei et al.
Stem cell research & therapy, 14(1), 149-149 (2023-05-31)
Sulfur mustard (SM) is a highly toxic chemical warfare agent that has caused numerous casualties during wars and conflicts in the past century. Specific antidotes or therapeutic strategies are rare due to the complicated mechanism of toxicity, which still awaits
Sujay Ramanathan et al.
Journal of extracellular vesicles, 8(1), 1650595-1650595 (2019-09-07)
Extracellular RNA in circulation mediates intercellular communication in normal and pathological processes. One mode of circulating miRNA transport in bodily fluids is within 30-150 nm small extracellular vesicles (sEVs) or exosomes. Uptake of sEVs can regulate gene expression in recipient
Gábor Valcz et al.
Journal of extracellular vesicles, 8(1), 1596668-1596668 (2019-04-23)
Small extracellular vesicles (EVs) are membrane enclosed structures that are usually released from cells upon exocytosis of multivesicular bodies (MVBs) as a collection of separate, free EVs. In this study, we analysed paraffin embedded sections of archived human colorectal cancer