Merck
HPA012640
Sigma-Aldrich
Anti-PAWR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PRKC apoptosis WT1 regulator protein, Anti-Par-4, Anti-Prostate apoptosis response 4 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LQEPPRTVSGRYKSTTSVSEEDVSSRYSRTDRSGFPRYNRDANVSGTLVSSSTLEKKIEDLEKEVVRERQENLRLVRLMQDKEEMIGKLKEEIDLLNRDLDDIEDENEQLKQENKT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAWR(5074)
Opis ogólny
Białko regulatorowe PRKC apoptozy WT1 (PAWR) to 32-aminokwasowe białko z domeną suwaka leucynowego na końcu karboksylowym. Kodujący je gen znajduje się na chromosomie 12q21. PAWR jest powszechnie określane jako PAR4 (Prostate apoptosis response 4 protein).
Immunogen
PRKC apoptosis WT1 regulator protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko regulatorowe PRKC apoptozy WT1 (PAWR) indukuje apoptozę komórek raka prostaty i powoduje regresję guza. Hamuje ono aktywność czynnika jądrowego κ-B (NF-κB), a także transport Fas (receptora śmierci na powierzchni komórki) i ligandu Fas (FasL) przez błonę komórkową. Prowadzi to do aktywacji szlaku śmierci Fas-Fas-associated death domain-caspase-8. Delecja genu kodującego PAWR prowadzi do nowotworów trzustki i nowotworów męskich komórek płciowych. PAWR bierze udział w degeneracji neuronów i sygnalizacji cholinergicznej w chorobie Alzheimera. Oddziałuje z CHT1 (transporterem choliny) i reguluje wychwyt choliny. Działa jako negatywny regulator aktywności wychwytu choliny poprzez zmniejszenie inkorporacji CHT1 na powierzchni komórki. WT1 (regulator transkrypcji) ma domenę aktywacji transkrypcji, która może być aktywowana tylko poprzez specyficzne oddziaływanie z PAWR.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70988
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D J Richard et al.
Genes & development, 15(3), 328-339 (2001-02-13)
The Wilms' tumor suppressor protein WT1 is a transcriptional regulator involved in differentiation and the regulation of cell growth. WT1 is subject to alternative splicing, one isoform including a 17-amino acid region that is specific to mammals. The function of
Par-4 inhibits choline uptake by interacting with CHT1 and reducing its incorporation on the plasma membrane.
J Xie
The Journal of Biological Chemistry, 279(27), 28266-28275 (2004)
Par-4 drives trafficking and activation of Fas and Fasl to induce prostate cancer cell apoptosis and tumor regression.
M Chakraborty
Cancer Research, 61(19), 7255-7263 (2001)
François Fabi et al.
PloS one, 12(5), e0177387-e0177387 (2017-05-06)
Infertility is constantly increasing in Canada, where 16% of Canadian couples are experiencing difficulty conceiving. It is thought that infertility can emanate from the dysregulated communication between the embryo and the maternal endometrium. In order to allow for this window