Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA006361
Sigma-Aldrich
Anti-B2M antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-β-2-Microglobulin precursor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
QRTPKIQVYSRHPAENGKSNFLNCYVSGFHPSDIEVDLLKNGERIEKVEHSDLSFSKDWSFYLLYYTEFTPTEKDEYACRVNHVTLSQPKIVKWDRDM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B2M(567)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
B2M (β-2-mikroglobulina) jest niezmiennym łańcuchem lekkim białka antygenu HLA. Jest to białko o niskiej masie cząsteczkowej. Jest to białko błonowe występujące w przybliżeniu we wszystkich komórkach jądrzastych. Ponieważ jest wyrzucana z błon komórkowych, znajduje się również w płynach ustrojowych. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 6, a kodowane białko ma masę cząsteczkową 11 800 Da. Ma pętlę w swojej strukturze i składa się z 99 aminokwasów. Jest członkiem nadrodziny immunoglobulin (Ig).
Immunogen
β-2-Microglobulin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
B2M (β-2-mikroglobulina) jest filtrowana podczas filtracji kłębuszkowej oraz reabsorbowana i katabolizowana przez proksymalne kanaliki nerkowe. Dlatego nie jest wykrywalna w moczu w normalnych warunkach. Jest więc czułym i wczesnym biomarkerem ostrego uszkodzenia nerek. U pacjentów poddawanych długotrwałej hemodializie białko to jest odpowiedzialne za ogólnoustrojową amyloidozę. Poziomy tego białka są zmienione w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z chorobami neurologicznymi, takimi jak przerzuty do opon mózgowo-rdzeniowych, ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie mózgu i neuroborelioza. Poziomy B2M są również powiązane z chłoniakiem nieziarniczym (NHL), a u pacjentów z NHL, wyższe poziomy B2M rokowanie jest złe i mają oni wyższe ryzyko śmiertelności.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71133
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jae Ryung Shin et al.
The Korean journal of internal medicine, 29(3), 334-340 (2014-05-23)
β2-microglobulin (β2-MG) is freely filtered at the glomerulus and subsequently reabsorbed and catabolized by proximal renal tubular cells. Urinary β2-MG is an early and sensitive biomarker of acute kidney injury; however, its utility as a biomarker of immunoglobulin A nephropathy
Naoko Asano et al.
Histopathology, 72(6), 945-954 (2018-01-04)
Adult T cell leukaemia/lymphoma (ATLL) is an aggressive malignancy with a poor prognosis. Human leucocyte antigen (HLA) and β2 microglobulin (β2M) serve as key molecules in tumour immunity, and their expression is reduced frequently in tumour cells. Programmed cell death
Mai Takeuchi et al.
Haematologica, 104(8), 1626-1632 (2019-01-12)
Attenuated human leukocyte antigen (HLA) class I expression is implicated as a major immune escape mechanism in several types of tumor. We previously reported that HLA class I/β2 microglobulin and programmed death ligand-1 expression are prognostic factors in adult T-cell
Li Wu et al.
Oncology, 87(1), 40-47 (2014-06-28)
Elevated serum beta-2 microglobulin (β2-M) has previously been reported in non-Hodgkin lymphoma (NHL) patients. This study examined the association between serum β2-M and the prognosis of NHL and analyzed its predictive value. A total of 287 NHL patients from Taiyuan
Monica Stoppini et al.
The Journal of biological chemistry, 290(16), 9951-9958 (2015-03-10)
β2-Microglobulin is responsible for systemic amyloidosis affecting patients undergoing long-term hemodialysis. Its genetic variant D76N causes a very rare form of familial systemic amyloidosis. These two types of amyloidoses differ significantly in terms of the tissue localization of deposits and