SAB4200548
Anti-IDH1 (R132H) antibody, Mouse monoclonal
clone HMab-1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Idh1 R132H Antibody, Idh1 R132H Antibody - Anti-IDH1 (R132H) antibody, Mouse monoclonal, Anti-IDCD, Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-IDPC, Anti-Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, Anti-NADP(+)-specific ICDH, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Anti-PICD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HMab-1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 4.0-8.0 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing IDH1R132H.
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDH1(3417)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- in immunoblotting
- in immunohistochemistry
- in western blotting
- in cell cycle analysis and apoptosis assays
- in chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay
- in in vitro migration assay