MABE971
Anti-HNF-1-beta Antibody, clone 12A5.1
clone 12A5.1, from mouse
Synonim(y):
Hepatocyte nuclear factor 1-beta, HNF-1B, HNF-1-beta, Homeoprotein LFB3, Transcription factor 2, TCF-2, Variant hepatic nuclear factor 1, vHNF1
Wybierz wielkość
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12A5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNF1B(6928)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HNF1B in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1