Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA010574
Sigma-Aldrich
Anti-SYT4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HsT1192, Anti-KIAA1342, Anti-synaptotagmin IV
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SNKTPPYKFVHVLKGVDIYPENLNSKKKFGADDKNEVKNKPAVPKNSLHLDLEKRDLNGNFPKTNLKPGSPSDLENATPKLFLEGEKESVSPESLKSSTSLTSEEKQEKLGTLFFSLEYNFERKAFVVNIKEARGLPAMDEQSMT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYT4(6860)
Opis ogólny
Gen SYT4 (synaptotagmina 4) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 18q12.3. Jego mRNA ulega ekspresji głównie w hipokampie ludzkiego mózgu i wykazuje mniejszą ekspresję w ciele migdałowatym i wzgórzu. Białko to jest członkiem rodziny białek SYT. W linii komórkowej PC12 (guz chromochłonny) ulega ekspresji w kompleksach retikulum endoplazmatycznego-Golgiego i ziarnistościach wydzielniczych. W neuronach hodowlanych białko to lokalizuje się w procesach aksonalnych. Białko to stanowi część układu neuroendokrynnego.
Immunogen
synaptotagmina IV rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Uważa się, że białko SYT4 (synaptotagmina 4) odgrywa rolę w funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i zaburzeniach neurologicznych. Myszy pozbawione SYT4 umierają wkrótce po urodzeniu. Jest nietypowym regulatorem egzocytozy synaptycznej, a także negatywnie kontroluje egzocytozę oksytocyny. W otyłości dietetycznej występuje zwiększone wiązanie pęcherzyków SYT4, co prowadzi do zwiększonej negatywnej regulacji egzocytozy oksytocyny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71943
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guo Zhang et al.
Neuron, 69(3), 523-535 (2011-02-15)
Hypothalamic neuropeptides play essential roles in regulating energy and body weight balance. Energy imbalance and obesity have been linked to hypothalamic signaling defects in regulating neuropeptide genes; however, it is unknown whether dysregulation of neuropeptide exocytosis could be critically involved.
G D Ferguson et al.
The Journal of biological chemistry, 275(47), 36920-36926 (2000-08-12)
Rat synaptotagmin IV (SYT IV) is a depolarization-inducible synaptic vesicle protein. SYT IV homozygous mutant mice are viable and have deficits in fine motor coordination and some forms of memory. In this study, we report the identification of a human