Kluczowe dokumenty
SAB1406642
Sigma-Aldrich
Anti-MFAP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MAGP2, MP25
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~19.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFAP5(8076)
Opis ogólny
Gen ten koduje 25-kD glikoproteinę związaną z mikrofibrylami, która jest bogata w reszty serynowe i treoninowe. Brakuje mu hydrofobowego końca karboksylowego oraz regionów bogatych w prolinę, glutaminę i tyrozynę, które są cechami charakterystycznymi pokrewnej glikoproteiny związanej z mikrofibrylami o masie 31 kDa (MFAP2). Bliskie podobieństwo między tymi dwoma białkami ogranicza się do centralnego regionu 60 aa, w którym występuje precyzyjne wyrównanie 7 reszt cysteinowych. Różnice strukturalne sugerują, że to kodowane białko ma pewne funkcje, które różnią się od funkcji MFAP2. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MFAP5 (NP_003471.1, 1 a.a. ~ 173 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSLLGPKVLLFLAAFIITSDWIPLGVNSQRGDDVTQATPETFTEDPNLVNDPATDETVLAVLADIAPSTDDLASLSEKNTTAECWDEKFTCTRLYSVHRPVKQCIHQLCFTSLRRMYIVNKEICSRLVCKEHEAMKDELCRQMAGLPPRRLRSNYFRLPPCENVDLQRPNGL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)