Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017010
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C- terminal LIM domain protein 1, Anti-Elfin, Anti-LIM domain protein CLP-36, Anti-PDZ and LIM domain protein 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
EKQELNEPPKQSTSFLVLQEILESEEKGDPNKPSGFRSVKAPVTKVAASIGNAQKLPMCDKCGTGIVGVFVKLRDRHRHPECYVCTDCGTNLKQKGHFFVEDQIYCEKHARERVTPPEGYEVVTV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDLIM1(9124)
Opis ogólny
PDLIM1 (domena PDZ i LIM 1) to białko domeny LIM o masie 36 kDa, składające się z domeny PDZ na końcu aminowym. Należy do rodziny białek enigma. Wykazuje wysoką ekspresję w sercu, mięśniach szkieletowych i śledzionie, a w mniejszym stopniu w jelicie cienkim, okrężnicy, łożysku, wątrobie, grasicy, nerkach, prostacie i trzustce. Jest zlokalizowana w warstwie cytotrofoblastów.
Immunogen
PDZ and LIM domain protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PDLIM1 (PDZ i domena LIM 1) działa jako białko cytoszkieletowe zaangażowane w reorganizację cytoszkieletu. Wiąże się z α-aktyniną, kontrolując reorganizację cytoszkieletu i transdukcję sygnału. Doniesiono, że PDLIM1 odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu progresji komórek raka piersi pod względem migracji i kontroli przerzutów.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71113
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ulrich Miehe et al.
Histochemistry and cell biology, 126(4), 465-471 (2006-04-13)
Differentiation processes in the trophoblast comprise polarization, cell fusion and migration. All these processes involve dramatic reorganizations of cytoskeletal proteins such as intermediate filaments or actin. Due to very restricted knowledge on cytoskeletal changes in trophoblast, we analyzed the protein
M Kotaka et al.
Journal of cellular biochemistry, 72(2), 279-285 (1999-02-18)
We characterized a human cDNA clone encoding a 36-kDa carboxyl terminal LIM domain protein with a PDZ domain at the amino terminal. This full-length cDNA clone has a predicted open reading frame (ORF) of 329 amino-acid residues. The ORF of
Z Liu et al.
Oncogene, 34(10), 1300-1311 (2014-03-26)
Increased CLP36 expression has been found to be closely associated with breast cancer progression. However, whether and how it contributes to malignant behavior of breast cancer cells were not known. We show here that CLP36 is critical for promoting breast
Yixuan Lu et al.
Theranostics, 12(11), 5051-5068 (2022-07-16)
Background: p53 deficiency is a key causal factor for tumor development and progression. p53 acts in this process through, at least in part, cooperation with YAP1 but the underlying molecular mechanism is incompletely understood. In this paper, we show that