Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MC96U4
Millipore
712 Płytki mikrostudzienek
400 µm U-bottom 96-well Hydrogel Plates, 5 pack, lid, skirt, Organoid and Spheroid Culture
Synonim(y):
Płytki do hodowli 3D, mikropłytki, płytki do mikrodołków, płytki wielodołkowe
Wybierz wielkość
5 EA
12 180,00 zł
12 180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
12 180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
12 180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
round clear plastic bottom
Poziom jakości
opis
PEG Hydrogel
Właściwości
lid
skirt
Number of Microwells- 121 (may vary up to 7% fewer)
specific plates for 3D cell culture
opakowanie
pack of 5
producent / nazwa handlowa
Millicell®
rozmiar płytki
96 well
rozmiar
400 μm , microwell
pojemność robocza
200 μL
Opis ogólny
Płytki Millicell Microwell to gotowa do użycia platforma zapewniająca wysoką przepustowość i powtarzalność hodowli organoidów. Oparte na układzie ultra-gęstych mikrostudzienek w kształcie litery U (uW) w hydrożelu, pojedyncze organoidy są solidnie generowane w każdej mikrostudzience i hodowane w kulturze przypominającej zawiesinę bez stałej macierzy zewnątrzkomórkowej. Dzięki wielu dostępnym konfiguracjom, istnieje rozmiar mikrostudzienek, który będzie pasował do danego modelu organoidu.
Zastosowanie
Kultura organoidalna i sferoidalna
Cechy i korzyści
  • O-ring z funkcją rozbijania menisku: Dla jednorodnego wysiewu
  • Niezależny port: Do wymiany medium bez zakłócania pracy organoidów
  • Wiele rozmiarów mikrostudzienek: Możliwość dostosowania do każdego typu organoidu
  • Biokompatybilność i odpychanie komórek: Skuteczna agregacja komórek macierzystych
  • Na bazie wody: Umożliwia obrazowanie bez dyfrakcji
  • Dostrajalna chemia: Dostosowanie do potrzeb organoidów
  • Nie wymaga stałej matrycy
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokoły
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Powiązane treści
Explore our preclinical models, tools for 2D and 3D cell culture, cell-based assays, reagents, instruments, and more to support antibody drug development.
Narzędzia przyspieszające badania przedkliniczne w opracowywaniu leków przeciwciałowych, od toksyczności po immunogenność, farmakokinetykę, farmakodynamikę i skuteczność.
Zapoznaj się z naszymi modelami przedklinicznymi, narzędziami do hodowli komórek 2D i 3D, testami opartymi na komórkach, odczynnikami, instrumentami i nie tylko, aby wesprzeć opracowywanie leków przeciwciał.
Tools to accelerate preclinical studies in antibody drug development, from toxicity to immunogenicity, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and efficacy.
Zobacz wszystko