Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA008394
Sigma-Aldrich
Anti-SYT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Synaptotagmin I, Anti-Synaptotagmin-1, Anti-SytI, Anti-p65
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
GGKNAINMKDVKDLGKTMKDQALKDDDAETGLTDGEEKEEPKEEEKLGKLQYSLDYDFQNNQLLVGIIQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYT1(6857)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Synaptotagmina-1 (SYT1) jest czujnikiem Ca2+ obecnym w pęcherzykach synaptycznych, przedniej i pośredniej przysadce mózgowej oraz komórkach rdzenia nadnerczy.
Immunogen
Synaptotagmin-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Synaptotagmina-1 (SYT1) jest jednym z białek pęcherzyków synaptycznych, które pośredniczą w egzocytozie dużych ziarnistości w komórkach tucznych. W pęcherzykach synaptycznych synaptotagmina-12 wiąże się z SYT1 i zapobiega interakcji SYT1 z rozpuszczalnymi kompleksami receptora białka przyłączającego NSF (SNARE). Gdy Ca2+ wiąże się z SYT1, uruchamiana jest egzocytoza pęcherzyków synaptycznych (które zostały przygotowane do uwolnienia przez złożenie kompleksu SNARE). Kompleksyny i SYT1 wiążą się ze złożonymi kompleksami SNARE. Gdy kompleksyna wiąże się, aktywuje kompleksy SNARE, a gdy Ca2+ wiąże się z SYT1, następuje przemieszczenie kompleksyny z kompleksów SNARE. Zasadniczo te dwa białka konkurują o wiązanie się z kompleksem SNARE.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70300
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A complexin/synaptotagmin 1 switch controls fast synaptic vesicle exocytosis.
Tang J, et al.
Cell, 126(6), 1175-1187 (2006)
Synaptotagmin I expression in mast cells of normal human tissues, systemic mast cell disease, and a human mast cell leukemia cell line.
Kimura N, et al.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 49(3), 341-346 (2001)
Anton Maximov et al.
The Journal of cell biology, 176(1), 113-124 (2006-12-28)
Central synapses exhibit spontaneous neurotransmitter release that is selectively regulated by cAMP-dependent protein kinase A (PKA). We now show that synaptic vesicles contain synaptotagmin-12, a synaptotagmin isoform that differs from classical synaptotagmins in that it does not bind Ca(2+). In