Merck
07-258
Przeciwciało anty-GluR5
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
General description
105-110 kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 937-949 (CHQRRTQRKETVA) szczurzego prekursora izoformy GluR5-2C
Application
Anti-GluR5 Antibody to przeciwciało przeciwko GluR5 do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Biochem/physiol Actions
Izoformy GluR5
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from a rat brain microsomal preparation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Gui-Fang Duan et al.
Nature communications, 9(1), 4879-4879 (2018-11-20)
Kainate-type glutamate receptors play critical roles in excitatory synaptic transmission and synaptic plasticity in the brain. GluK1 and GluK2 possess fundamentally different capabilities in surface trafficking as well as synaptic targeting in hippocampal CA1 neurons. Here we find that the
Scott E Hemby et al.
Journal of neurochemistry, 95(6), 1785-1793 (2005-12-21)
Chronic cocaine and withdrawal induce significant alterations in nucleus accumbens (NAc) glutamatergic function in humans and rodent models of cocaine addiction. Dysregulation of glutamatergic function of the prefrontal cortical-NAc pathway has been proposed as a critical substrate for unmanageable drug
Shuang Qiu et al.
Molecular brain, 11(1), 54-54 (2018-09-23)
Fragile X syndrome is caused by the loss of fragile X mental retardation protein (FMRP). Kainate receptor (KAR) is a subfamily of ionotropic glutamate receptors (iGluR) that acts mainly as a neuromodulator of synaptic transmission and neuronal excitability. However, little
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-25804053252401718