Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki30 marca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2D7, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 2D7, monoclonal | clone 2D7, monoclonal | clone 4B11, monoclonal | clone 4B2C1.11, monoclonal |
| Gene Information human ... NDRG1(10397) | Gene Information human ... NDRG1(10397) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human |
| isotype IgG2a | isotype IgG2aκ | isotype IgG2a | isotype IgG1 |
General description
Immunogen
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Skrawki parafinowe (0,7 g/ml)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ludzka tkanka endometrium, komórki HeLa
Other Notes
Leth-Larsen R, et al. 2009. Mol. Cell Proteomics8, 1436.
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AP1160-100UG | 04055977212662 |