Kluczowe dokumenty
MABN109
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-synaptotagmina-4, klon 10C11.1
clone 10C11.1, from mouse
Synonim(y):
Synaptotagmin-4, Synaptotagmin IV, SytIV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYT4(6860)
Opis ogólny
Synaptotagmina-4 (UniProt Q9H2B2; znana również jako Synaptotagmina IV, SytIV) jest kodowana przez gen SYT4 (znany również jako KIAA1342) (Gene ID 6860) u człowieka. Rodzina synaptotagmin ssaków składa się z 17 członków. Podczas gdy większość z nich funkcjonuje głównie w ośrodkowym układzie nerwowym (CNS), niektóre są zaangażowane w funkcje pęcherzykowe komórek endokrynnych i komórek metabolicznych transportujących glukozę. Synaptotagmina-4 jest indukowalnym członkiem wykrywanym tylko w mózgu i układzie neuroendokrynnym. W przeciwieństwie do innych członków rodziny, synaptotagmina-4 nie wiąże wapnia i nie pośredniczy w egzocytozie indukowanej wapniem. Zamiast tego wykazano, że synaptotagmina-4 odgrywa rolę neuroendokrynną w hamowaniu aktywności egzocytotycznej w tylnej przysadce mózgowej i hodowanych komórkach PC12. Synaptotagmina-4 ulega największej ekspresji w neuronach oksytocynowych podwzgórza, gdzie negatywnie reguluje egzocytozę oksytocyny. Otyłość dietetyczna jest związana ze zwiększonym wiązaniem pęcherzyków synaptotagminy-4 i zmniejszonym uwalnianiem oksytocyny. Normalizacja uwalniania oksytocyny poprzez hamowanie synaptotagminy-4 zapobiega otyłości dietetycznej w przewlekłym nadmiarze żywieniowym. Ludzka synaptotagmina-4 składa się z domeny pęcherzykowej (a.a. 1-16), segmentu transbłonowego (a.a. 17-37) i dużej domeny cytoplazmatycznej (a.a. 38-425).
Specyficzność
Klon 10C11.1 celuje w epitop cytoplazmatyczny obecny w obu ludzkich izoformach splicingowych zgłoszonych przez UniProt (Q9H2B2).
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna.
Znakowany GST rekombinowany ludzki fragment domeny cytoplazmatycznej synaptotagminy-4.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Synaptotagminę-4 w wycinkach ludzkich tkanek nerek, mięśni szkieletowych i trzustki.
Przeciwciało anty-Synaptotagmin-4, klon 10C11.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina) do wykrywania Synaptotagmin-4.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Vesicular Trafficking
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-4 in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~48 kDa. Obliczono 47,96/46,06 kDa (ludzka izoforma 1/2) i 47,66 kDa (mysz).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yazi D Ke et al.
The Journal of biological chemistry, 294(38), 14149-14162 (2019-08-02)
The microtubule-associated protein tau undergoes aberrant modification resulting in insoluble brain deposits in various neurodegenerative diseases, including frontotemporal dementia (FTD), progressive supranuclear palsy, and corticobasal degeneration. Tau aggregates can form in different cell types of the central nervous system (CNS)