Przejdź do
MABN445
Przeciwciało anty-synaptotagminopodobne białko 1 (SYTL1), klon 2F2.2
clone 2F2.2, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Synaptotagmin-like protein 1, Exophilin-7, Protein JFC1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki27 marca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2F2.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2F2.2, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
General description
Synaptotagminopodobne białko 1 (SYTL1), znane również jako egzofilina-7, białko JFC1 i kodowane przez gen SYTL1/SLP1, jest ważnym białkiem w egzocytozie. Synaptotagminopodobne białko 1 odgrywa rolę w transporcie pęcherzyków i jest ważne w egzocytozie w limfocytach i innych komórkach, w tym neuronach, płytkach krwi i większości komórek wydzielających materiały poprzez egzocytozę. Synaptotagminopodobne białko 1 wykazuje wysoką ekspresję w szpiku kostnym i tkankach limfoidalnych, a także w móżdżku, płacie potylicznym, prostacie, żołądku, nerce, wyrostku robaczkowym, płucach i tchawicy.
~62 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu białku podobnemu do synaptotagminy 1 (SYTL1).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło białko podobne do synaptotagminy 1 (SYTL1) w ludzkiej korze mózgowej i ludzkiej tkance migdałków.
To przeciwciało anty-synaptotagminopodobne białko 1 (SYTL1), klon 2F2.2 jest zatwierdzone do stosowania w western blottingu i IHC do wykrywania białka podobnego do synaptotagminy 1 (SYTL1).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human lymph node tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-like protein 1 (SYTL1) in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABN44504053252975639