Kluczowe dokumenty
HPA007722
Sigma-Aldrich
Anti-PDE8A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-High affinity cAMP-specific and IBMX-insensitive 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 8A
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TTMGYQSGELIGKELGEVPINEKKADLLDTINSCIRIGKEWQGIYYAKKKNGDNIQQNVKIIPVIGQGGKIRHYVSIIRVCNGNNKAEKISECVQSDTHTDNQTGKHKDRRKGSLDVKAVASRATEVSSQRRHSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDE8A(5151)
Opis ogólny
Gen PDE8A (fosfodiesteraza 8A) koduje członka rodziny fosfodiesterazy cyklicznych nukleotydów (PDE) i podrodziny PDE8. Ulega obfitej ekspresji w jądrach, jajnikach, jelicie cienkim i okrężnicy.
Immunogen
High affinity cAMP-specific and IBMX-insensitive 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 8A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen PDE8A (fosfodiesteraza 8A) koduje specyficzną dla cAMP fosfodiesterazę o wysokim powinowactwie, która hydrolizuje drugi przekaźnik, cAMP, który bierze udział w regulacji kilku procesów komórkowych. Ulega ekspresji w miocytach komorowych i kontroluje cAMP zaangażowany w regulację ruchu Ca2+ przez kardiomiocyt. PDE8A funkcjonuje w regulacji sprzężenia pobudzenie-skurcz w miocytach komorowych. Moduluje również aktywność kinazy białkowej A podczas aktywacji receptora β-adrenergicznego (βAR) w miocytach komorowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77924
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enrico Patrucco et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 49(2), 330-333 (2010-04-01)
In ventricular myocytes, activation of protein kinase A (PKA) by 3'-5' cyclic adenosine monophosphate (cAMP) increases the force of contraction by increasing L-type Ca(2+) channel currents (I(Ca)) and sarcoplasmic reticulum (SR) Ca(2+) release during excitation-contraction coupling. Cyclic-nucleotide phosphodiesterases (PDEs) comprise
D A Fisher et al.
Biochemical and biophysical research communications, 246(3), 570-577 (1998-06-10)
As part of our efforts to understand the regulation of intracellular cAMP and to generate new targets for pharmacological intervention, we have cloned and characterized the first isozyme in a new family of cyclic nucleotide phosphodiesterases, PDE8A. PDE8A is most
Thays Maria da Conceição Silva Carvalho et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-04-04)
3'-5' cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) are a large family of enzymes playing a fundamental role in the control of intracellular levels of cAMP and cGMP. Emerging evidence suggested an important role of phosphodiesterases in heart formation, but little is known