Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 927,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H38ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc(cc1)Oc2ccc(cc2)[n]3c(nc(c3)c4ccc(cc4)OCCCN(CC)CC)CCCC
InChI
1S/C32H38ClN3O2/c1-4-7-9-32-34-31(25-10-16-28(17-11-25)37-23-8-22-35(5-2)6-3)24-36(32)27-14-20-30(21-15-27)38-29-18-12-26(33)13-19-29/h10-21,24H,4-9,22-23H2,1-3H3
InChI key
KJNNWYBAOPXVJY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, brain-penetrant, selective receptor for advanced glycation end products (RAGE) antagonist in vitro and in vivo.
Azeliragon (PF-04494700; TTP488) is an orally active, brain-penetrant, selective receptor for advanced glycation end products (RAGE) antagonist (Kd = 12.7 nM using sRAGE; little affinity toward >100 receptors/transporters) that blocks known RAGE ligands binding (S100b, amphoterin, carboxymethyl-lysine, and Aβ1-42). Azeliragon (0.3-3 mg/kg/day p.o.) reduces brain amyloid (Aβ1-40 & Aβ1-42) and inflammatory markers (TNF-α, TGF-β and IL-1), while increases plasma Aβ in tgAPPSWE/LON mice, a mouse model with Swedish and London mutations that over-express human APP.
Azeliragon (PF-04494700; TTP488) is an orally active, brain-penetrant, selective receptor for advanced glycation end products (RAGE) antagonist (Kd = 12.7 nM using sRAGE; little affinity toward >100 receptors/transporters) that blocks known RAGE ligands binding (S100b, amphoterin, carboxymethyl-lysine, and Aβ1-42). Azeliragon (0.3-3 mg/kg/day p.o.) reduces brain amyloid (Aβ1-40 & Aβ1-42) and inflammatory markers (TNF-α, TGF-β and IL-1), while increases plasma Aβ in tgAPPSWE/LON mice, a mouse model with Swedish and London mutations that over-express human APP.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?