Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0030819M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNIP2 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp566L1246, Anti-KCHIP2, Anti-Kv channel interacting protein 2, Anti-MGC17241
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNIP2(30819)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek oddziałujących z kanałami potasowymi (Kv) bramkowanymi napięciem (KCNIP), która należy do gałęzi recoverin nadrodziny EF-hand. Członkowie rodziny KCNIP są małymi białkami wiążącymi wapń. Wszystkie mają domeny podobne do EF-hand i różnią się od siebie N-końcem. Są integralnymi składnikami podjednostkowymi natywnych kompleksów kanałów Kv4. Mogą regulować prądy typu A, a tym samym pobudliwość neuronów, w odpowiedzi na zmiany wewnątrzkomórkowego wapnia. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy tego genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KCNIP2 (AAH34685, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRGQGRKESLSDSRDLDGSYDQLTGHPPGPTKKALKQRFLKLLPCCGPQALPSVSENSVDDEFELSTVCHRPEGLEQLQEQTKFTRKELQVLYRGFKNEC
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)