Merck
HPA007266
Sigma-Aldrich
Anti-CAMK1D antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CKLiK antibody produced in rabbit, Anti-CaM kinase I δ antibody produced in rabbit, Anti-CaM kinase ID antibody produced in rabbit, Anti-CaM-KI δ antibody produced in rabbit, Anti-CaMKI δ antibody produced in rabbit, Anti-CaMKI-δ antibody produced in rabbit, Anti-Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1D antibody produced in rabbit, Anti-CamKI-like protein kinase antibody produced in rabbit, Anti-Camk1D antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MARENGESSSSWKKQAEDIKKIFEFKETLGTGAFSEVVLAEEKATGKLFAVKCIPKKALKGKESSIENEIAVLRKIKHENIVALEDIYESPNHLYLVMQLVSGG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK1D(57118)
Immunogen
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1D recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CAMK1D (kinaza białkowa zależna od wapnia/kalmoduliny ID) jest nową kinazą zależną od Ca++/kalmoduliny granulocytów odpowiedzialną za kontrolowanie aktywności neuronów. Posiada cztery izoformy (α, β, γ i δ). Napędza wewnątrzkomórkowy napływ Ca2+ poprzez translokację w odpowiedzi na bodźce zewnątrzkomórkowe. Wykazuje aktywność kinazy zależnej od Ca++ i kalmoduliny podczas regulacji funkcji ludzkich granulocytów. Wykazano, że podczas różnicowania neutrofilowego komórek macierzystych CD34+, ekspresja białka jest regulowana w komórkach.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70186
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Verploegen et al.
Blood, 96(9), 3215-3223 (2000-10-26)
Human granulocytes are characterized by a variety of specific effector functions involved in host defense. Several widely expressed protein kinases have been implicated in the regulation of these effector functions. A polymerase chain reaction-based strategy was used to identify novel
Akifumi Kamata et al.
Neuroscience research, 57(1), 86-97 (2006-10-24)
Among multifunctional Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinases (CaMKs), CaMKI has been shown to comprise a family of four structurally related isoforms (alpha, beta, gamma, and delta) encoded by separate genes with abundant expression in mature brain. In this study, we first examined
Hiroyuki Sakagami et al.
The European journal of neuroscience, 22(11), 2697-2707 (2005-12-06)
Multifunctional Ca2+/calmodulin-dependent protein kinases (CaMKs) including CaMKI, II and IV, are thought to regulate a variety of neuronal functions. Unlike CaMKII, which is regulated by autophosphorylation, CaMKI as well as CaMKIV are activated by CaMKK. In this study, we examined