Kluczowe dokumenty
WH0000909M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD1A antibody produced in mouse
clone M1-2-1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD1, Anti-CD1A antigen, a polypeptide
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M1-2-1B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD1A(909)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny glikoprotein transbłonowych CD1, które są strukturalnie spokrewnione z białkami głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) i tworzą heterodimery z beta-2-mikroglobuliną. Białka CD1 pośredniczą w prezentacji głównie lipidowych i glikolipidowych antygenów pochodzenia własnego lub mikrobiologicznego komórkom T. Ludzki genom zawiera pięć genów z rodziny CD1 zorganizowanych w klaster na chromosomie 1. Uważa się, że członkowie rodziny CD1 różnią się lokalizacją komórkową i specyficznością dla określonych ligandów lipidowych. Białko kodowane przez ten gen lokalizuje się w błonie plazmatycznej i pęcherzykach recyrkulacyjnych wczesnego układu endocytarnego. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu, ale ich ważność biologiczna nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD1A (AAH31645, 1 a.a. ~ 311 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MWNWLKEPLSFHVIWIASFYNHSWKQNLVSGWLSDLQTHTWDSNSSTIVFLWPWSRGNFSNEEWKELETLFRIRTIRSFEGIRRYAHELQFEYPFEIQVTGGCELHSGKVSGSFLQLAYQGSDFVSFQNNSWLPYPVAGNMAKHFCKVLNQNQHENDITHNLLSDTCPRFILGLLDAGKAHLQRQVKPEAWLSHGPSPGPGHLQLVCHVSGFYPKPVWVMWMRGEQEQQGTQRGDILPSADGTWYLRATLEVAAGEAADLSCRVKHSSLEGQDIVLYWEHHSSVGFIILAVIVPLLLLIGLALWFRKRCFC
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)