Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007657
Sigma-Aldrich
Anti-MST1R antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD136 antigen antibody produced in rabbit, Anti-CDw136 antibody produced in rabbit, Anti-MSP receptor antibody produced in rabbit, Anti-Macrophage-stimulating protein receptor precursor antibody produced in rabbit, Anti-p185-Ron antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SATEPELGDYRELVLDCRFAPKRRRRGAPEGGQPYPVLRVAHSAPVGAQLATELSIAEGQEVLFGVFVTGKDGGPGVGPNSVVCAFPIDLLDTLIDEGVERCCESPVHPGLRRGLDFFQSPSFCPNPPGLEALSPNTSCRHFPLLVSSSF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MST1R(4486)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MST1R (receptor stymulujący makrofagi 1) ulega ekspresji na nabłonku rzęskowym aparatu transportu śluzowo-rzęskowego płuc. Jest to jednołańcuchowy prekursor, który ulega rozszczepieniu, tworząc dojrzałe białko dimerowe składające się z disiarczkowych podjednostek α i β. Po związaniu z MSP podjednostka β ulega fosforylacji tyrozyny.
Immunogen
Macrophage-stimulating protein receptor precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MST1R (receptor stymulujący makrofagi 1) koduje członka rodziny kinaz tyrozynowych receptora MET. Jest to receptor powierzchniowy dla białka stymulującego makrofagi (MSP) i ma aktywność kinazy tyrozynowej. Reguluje dysocjację komórek, ruchliwość i inwazję macierzy zewnątrzkomórkowych. Może być zaangażowany w obronę gospodarza. Służy jako marker prognostyczny i cel terapeutyczny w raku żołądka i przełyku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71446
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Collesi et al.
Molecular and cellular biology, 16(10), 5518-5526 (1996-10-01)
The Ron tyrosine kinase receptor shares with the members of its subfamily (Met and Sea) a unique functional feature: the control of cell dissociation, motility, and invasion of extracellular matrices (scattering). The mature Ron protein is a heterodimer of disulfide-linked
Philipp Berning et al.
Cancers, 12(4) (2020-04-11)
The receptor tyrosine kinase (RTK) RON is linked to an aggressive metastatic phenotype of carcinomas. While gaining interest as a therapeutic target, RON remains unstudied in sarcomas. In Ewing sarcoma, we identified RON among RTKs conferring resistance to insulin-like growth
Daniel V T Catenacci et al.
Cancer biology & therapy, 12(1), 9-46 (2011-05-06)
RON (MST1R) is one of two members of the MET receptor tyrosine kinase family, along with parent receptor MET. RON has a putative role in several cancers, but its expression and function is poorly characterized in gastroesophageal adenocarcinoma. A recognized