Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Suplement wzrostu komórek mięśni gładkich jest dodawany do pożywki podstawowej w celu stworzenia pożywki wzrostowej. Jest on wzbogacony o właściwości i wymagania unikalne dla komórek mięśni gładkich.
Application
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shelf life 1 yr | shelf life 1 yr | shelf life - | shelf life 1 yr |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?