Kluczowe dokumenty
HPA004935
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC4E antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C-type lectin domain family 4, member E, Anti-CLECSF9, Anti-mincle
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SCYFFSTDTISWALSLKNCSAMGAHLVVINSQEEQEFLSYKKPKMREFFIGLSDQVVEGQWQWVDGTPLTKSLSFWDVGEPNNIATLEDCATMRDSSNPRQNWNDVTCFLNYFRI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLEC4E(26253)
Opis ogólny
CLEC4E (C-type lectin domain family 4, member E) należy do receptorów lektyn typu C, które są rodziną receptorów rozpoznających wzorce. Rodzina receptorów lektynowych typu C liczy ponad 1000 członków i obejmuje każde białko, które ma jedną lub więcej domen lektynowych typu C (CLTD). CLEC4E, zwane również mincle, jest białkiem transbłonowym typu II, które ma 219 aa długości i wysoce konserwatywną domenę CLTD. CLEC4E znajduje się na ludzkim chromosomie 12 w obrębie kompleksu genów naturalnych zabójców (NK), który obejmuje również BDCA-2, DCAR, DCIR, Dectin-2 i Clecsf8. Białko CLEC4E ma pojedynczą domenę transbłonową, krótką N-końcową domenę cytoplazmatyczną i C-końcową zewnątrzkomórkową domenę rozpoznającą węglowodany lektyny typu C.
Immunogen
Domena lektyny typu C z rodziny 4, członek E rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
CLEC4E (C-type lectin domain family 4, member E) rozpoznaje glikolipid trehalozo-6,6-dimikolan (TDM, zwany także czynnikiem kordowym) obecny w gatunkach Mycobacterium , patogennych grzybach Malassezia spp. oraz białko 130 związane ze spliceosomem (SAP130), które jest endogennym ligandem uwalnianym podczas martwicy komórek. Po wykryciu uszkodzonych komórek, Mincle indukuje aktywowane makrofagi do produkcji cytokin zapalnych. Odgrywa ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej przeciwko infekcjom Candida albicans u ssaków. Jest również odpowiedzialny za stan zapalny w toczniowym zapaleniu nerek, poprzez interakcję z SAP130 obecnym w nekrotycznych szczątkach komórkowych i promowanie produkcji cytokin zapalnych. CLEC4E, w koordynacji z CLEC4D, pomaga kontrolować wzrost bakterii i hiperzapalenie w bakteryjnym zapaleniu płuc i przewlekłych chorobach płuc, poprzez regulację fagocytozy i efferocytozy. Pełni również funkcje w chorobach, takich jak zaburzenia tkanki łącznej, choroby reumatyczne, zapalenie stawów, zaburzenia szkieletowe i mięśniowe itp.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70024
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suppression of Tie-1 in endothelial cells in vitro induces a change in the genome-wide expression profile reflecting an inflammatory function.
Chan B and Sukhatme VP
Febs Letters, 583(6), 1023-1028 (2009)
Silencing of renal DNaseI in murine lupus nephritis imposes exposure of large chromatin fragments and activation of Toll like receptors and the Clec4e.
Thiyagarajan D
PLoS ONE, 7(3), e34080-e34080 (2012)
Antibacterial and pro-resolving mechanisms in lung diseases: role of C-type lectin receptors (INM2P.430)
Sharma J
Journal of Immunology, 192(1), 56-13 (2014)
Mincle and human B cell function.
Kawata K
Journal of Autoimmunity, 39(4), 315-322 (2012)
Mincle, the receptor for mycobacterial cord factor, forms a functional receptor complex with MCL and FcεRI-γ.
Lobato-Pascual A
European Journal of Immunology, 43(12), 3167-3174 (2013)