Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700950
Sigma-Aldrich
Anty-NOX4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.99 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOX4(50507)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny enzymów NOX, który funkcjonuje jako podjednostka katalityczna kompleksu oksydazy NADPH. Kodowane białko jest zlokalizowane w komórkach niefagocytarnych, gdzie działa jako czujnik tlenu i katalizuje redukcję tlenu cząsteczkowego do różnych reaktywnych form tlenu (ROS). ROS generowane przez to białko są zaangażowane w liczne funkcje biologiczne, w tym transdukcję sygnału, różnicowanie komórek i wzrost komórek nowotworowych. Pseudogen został zidentyfikowany na drugim ramieniu chromosomu 11. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 328-578 ludzkiego NOX4 (NP_058627.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)