Merck
HPA010932
Sigma-Aldrich
Anti-MTDH antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-3D3/lyric antibody produced in rabbit, Anti-AEG-1 antibody produced in rabbit, Anti-Astrocyte elevated gene-1 protein antibody produced in rabbit, Anti-Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein antibody produced in rabbit, Anti-Metadherin antibody produced in rabbit, Anti-Metastasis adhesion protein antibody produced in rabbit, Anti-Protein LYRIC antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
RKTEPSAWSQDTGDANTNGKDWGRSWSDRSIFSGIGSTAEPVSQSTTSDYQWDVSRNQPYIDDEWSGLNGLSSADPNSDWNAPAEEWGNWVDEERASLLKSQEPIPDDQKVSDDDKEKGEGALPTGKSKKKKKKKKKQGEDNSTAQD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTDH(92140)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MTDH jest onkogenem, który wspomaga progresję raka. Jest zaangażowany w szeroki zakres funkcji komórkowych, takich jak unikanie apoptozy, przerzuty, oporność na leki, ruch komórek i transformacja. MTDH może mieć znaczenie terapeutyczne w raku piersi. Przeciwciało anty-MTDH jest specyficzne dla MTDH u ludzi.
Immunogen
Protein LYRIC recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MTDH produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu macierzy białek i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige. Przeciwciało anty-MTDH nadaje się również do stosowania w immunofluorescencji pośredniej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72056
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chuan Wang et al.
Oncology letters, 2(3), 399-405 (2011-05-01)
Astrocyte elevated gene-1 (AEG-1), also known as MTDH and Lyric, is a novel gene that was first cloned by subtraction hybridization in 2002 and has recently been shown to play a role as a crucial oncogene that acts as a
Guohong Hu et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 15(18), 5615-5620 (2009-09-03)
Cancer is the result of the progressive acquisition of multiple malignant traits through the accumulation of genetic or epigenetic alterations. Recent studies have established a functional role of MTDH (Metadherin)/AEG-1 (Astrocyte Elevated Gene 1) in several crucial aspects of tumor
Jianling Bi et al.
Cell death & disease, 10(10), 682-682 (2019-09-19)
Ferroptosis is an iron-dependent, non-apoptotic form of regulated cell death driven by lipid hydroperoxides within biological membranes. Although therapy-resistant mesenchymal-high cancers are particularly vulnerable to ferroptosis inducers, especially phospholipid glutathione peroxidase 4 (GPx4) inhibitors, the underlying mechanism is yet to
Praveen Kumar Neeli et al.
The FEBS journal, 290(2), 502-520 (2022-08-27)
DOT1L, a specific H3K79 methyltransferase, has a tumour-promoting role in various cancers, including triple-negative breast cancer (TNBC). However, the molecular mechanism by which the deregulated DOT1L promotes cancer progression is unclear. Herein, we show that a significantly higher basal level
Stefan Haug et al.
International journal of cancer, 136(10), 2328-2340 (2014-10-28)
Metastatic ovarian cancer has a dismal prognosis and current chemotherapeutic approaches have very limited success. Metadherin (MTDH) is expressed in human ovarian cancer tissue and its expression inversely correlates with patients overall survival. Consistent with these studies, we observed MTDH