Merck
06-1283
Przeciwciało anty-acetylo-p53 (Lys320)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Antygen NY-CO-13, fosfoproteina p53, supresor nowotworu p53, antygen p53, supresor transformacji p53, supresor nowotworu p53, białko związane z transformacją 53, białko nowotworowe p53
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
9
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys320)
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Fosfoproteina p53 została odkryta w 1979 roku jako białko komórkowe wiążące się z transformującym białkiem wirusa nowotworowego SV40. Od tego czasu tej fosfoproteinie o masie 53 kD przypisywano wiele różnych funkcji biochemicznych. Eksperymentalne dowody sugerują, że p53 działa jako negatywny regulator wzrostu komórek w normalnych komórkach (Finlay, 1989). Zatem inaktywacja lub mutacja p53 może być istotnym krokiem w rozwoju nowotworu złośliwego (Lane i Benchmol, 1990). Stwierdzono, że poziom dzikiego typu p53 w normalnych komórkach i tkankach jest bardzo niski. Zmutowany polipeptyd p53 jest jednak często obecny w wysokich stężeniach w guzach ssaków i nowotworowych liniach komórkowych. Na przykład, w badaniu immunohistochemicznym 40% ludzkiego raka piersi wykazało podwyższony poziom zmutowanego p53 w jądrze komórkowym. Mutacje białka p53 mają pewne charakterystyczne cechy:
a) Większość z nich to mutacje punktowe typu missense, powodujące zmianę funkcji białka.
b) Wiele - ale nie wszystkie - zmutowanych białek p53 wykazuje wspólną zmutowaną strukturę, która może być rozpoznawana przez przeciwciała monoklonalne specyficzne dla p53 w zmutowanej konformacji.
~ 53 kDa. Western Blot komórek A549 poddanych działaniu UV i TSA wykazuje pasma przy ~48 kDa i ~14 kDa, które są prawdopodobnie produktami rozpadu p53 opisanymi dla komórek poddanych działaniu UV. (Sadji-Ouatas, 2002)
Immunogen
Epitop: Acetyl Lys 320
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający p53 w Lys320.
Application
Analiza Western Blot: Przeciwciało o stężeniu 5 µg/mL wykryło p53 na 10 µg lizatu komórek A549 poddanych działaniu UV i TSA.
Analiza Western Blot (SNAP ID): Przeciwciało o stężeniu 5 µg/mL wykryło p53 na 10 µg rekombinowanych białek.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-acetylo-p53 (Lys320) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania acetylo-p53 (Lys320) znanego również jako antygen NY-CO-13, fosfoproteina p53, supresor guza p53, antygen p53.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje p53 acetylowany w Lys320.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Białka rekombinowane
Evaluated by Western Blotting using A549 cells treated with UV & TSA.
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of a representative lot of this antibody detected p53 on 10 µg of A549 cells treated with UV & TSA lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 06-915
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-128304053252289866