Merck
HPA002692
Sigma-Aldrich
Anti-NFKBIE antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IκBε antibody produced in rabbit, Anti-I-κ-B-ε antibody produced in rabbit, Anti-IKB-ε antibody produced in rabbit, Anti-IKBE antibody produced in rabbit, Anti-NF-κ-B inhibitor ε antibody produced in rabbit, Anti-NF-κ-BIE antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
PEPGRGTSHSLDLQLQNWQGLACLHIATLQKNQPLMELLLRNGADIDVQEGTSGKTALHLAVETQERGLVQFLLQAGAQVDARMLNGCTPLHLAAGRGLMGISSTLCKAGADSLLRNVEDETPQDLTEESLVLLPFDDLKI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKBIE(4794)
Opis ogólny
NFKBIE (inhibitor NFKB ε) należy do nowej rodziny IκB (inhibitor czynnika jądrowego κ lekkiego polipeptydu wzmacniającego gen w komórkach B) i ulega ekspresji w określonych typach komórek, takich jak śledziona, płuca i jądra na różnym poziomie. Jest on głównie zaangażowany w regulację transkrypcji zależnej od NF (czynnika jądrowego) -κB.
Immunogen
NF-κ-B inhibitor ε recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NFKBIE (inhibitor NFKB ε) wiąże się i hamuje czynnik jądrowy κB (NF-κB), kompleks białkowy wiążący DNA, który jest niezbędny do regulacji ekspresji genomu wirusowego. Wchodzi w interakcje z różnymi białkami NF-κB in vitro i in vivo, takimi jak p65 (RelA), c-Rel, p50 i p52, hamując aktywność wiązania DNA. Ogranicza ruch białka rel do cytoplazmy, co prowadzi do zahamowania transaktywacji kierowanej przez NF-κB.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83075
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S T Whiteside et al.
The EMBO journal, 16(6), 1413-1426 (1997-03-17)
We have isolated a human cDNA which encodes a novel I kappa B family member using a yeast two-hybrid screen for proteins able to interact with the p52 subunit of the transcription factor NF-kappa B. The protein is found in
Z Li et al.
Molecular and cellular biology, 17(10), 6184-6190 (1997-10-07)
A novel member of the I kappaB family has been identified as a protein that associated with the p50 subunit of NF-kappaB in a yeast two-hybrid screen. Similar to previously known I kappaB proteins, this member, I kappaB epsilon, has