Przejdź do
809756
Vitamin D3-25,26,27-13C3 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C24H44O
Masa cząsteczkowa:
387.62
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.12
EC Number:
200-578-6
Isotopic purity:
≥98 atom % 13C
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solution
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](CCC[13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,19+1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-ZGZAZNHXSA-N
General description
Vitamin D3, also known as cholecalciferol, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. Vitamin D3 is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).
Vitamin D3-25,26,27-13Cis an isotope of vitamin D3 wherein C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Application
Vitamin D3-25,26,27-13C3 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
809772739847751332
assay
≥97% (CP)
assay
≥97% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % 13C
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+5
mass shift
M+3
mass shift
M+3
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
solution
form
solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)