The product is advised to be dissolved in anoxic water. The use of distilled water is not recommended, as it can absorb more oxygen from the atmosphere.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
399,00 zł
Nazwa produktu
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride,
Quality Segment
solubility
water, oxygen free: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)NC(N)=N2
InChI
1S/C9H15N5O3.2ClH/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;;/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);2*1H/t3-,4+,6-;;/m0../s1
InChI key
RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Gene Information
human ... PAH(5053)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C |
| solubility water, oxygen free: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL | solubility methanol: soluble, water: soluble | solubility methanol: 10 mg/mL, water: 50 mg/mL |
| Gene Information human ... PAH(5053) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is the product T4425 (CAS 69056-38-8) soluble in distilled water?
1 answer-
Helpful?
-
-
How should a solution of (6R)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterin (hydrochloride) be stored? How long is it good for?
1 answer-
Tetrahydrobiopterin reacts with oxygen, particularly in neutral and alkaline solutions. The product should be reconstituted in oxygen-free water. Tetrahydrobiopterin solutions become yellow but are stable for several weeks at -20°C when prepared at 20-40 mg/mL in 0.1 N HCl.
Please review the product data sheet for more information on this product:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/277/129/t4425pis.pdfHelpful?
-