Kluczowe dokumenty
HPA001438
Sigma-Aldrich
Anti-HEYL antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-HESR3, Anty-HEY3, Anty-bHLHb33
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1:100-1:250
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VLEGPSSRADPVRIRLLSHLNSYAAEMEPSPTPTGPLAFPAWPWSFFHSCPGLPALSNQLAILGRVPSPVLPGVSSPAYPIPALRTAPLRRATGIILPARRNVLPSRGASSTRRARPLERPATPVPVAPSSRAARSSHIAPLLQSSSPT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEYL(26508)
Immunogen
Hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen HEYL (Hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like protein) koduje białko należące do rodziny czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix (bHLH) z rodziny hairy and enhancer of split-related (HESR). Czynniki te regulują funkcję niektórych białek GATA i hamują ekspresję genów serca w sposób zależny od sygnału. Może on funkcjonować jako dalszy efektor sygnalizacji Notch, która jest wymagana do rozwoju układu sercowo-naczyniowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77448
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah Weber et al.
BMC cancer, 19(1), 1181-1181 (2019-12-05)
While colorectal cancer (CRC) patients with localized disease have a favorable prognosis, the five-year-survival rate in patients with distant spread is still below 15%. Hence, a detailed understanding of the mechanisms regulating metastasis formation is essential to develop therapeutic strategies
Irfan S Kathiriya et al.
The Journal of biological chemistry, 279(52), 54937-54943 (2004-10-16)
Combinatorial actions of transcription factors in multiprotein complexes dictate gene expression profiles in cardiac development and disease. The Hairy-related transcription factor (HRT) family of basic helix-loop-helix proteins is composed of transcriptional repressors highly expressed in the cardiovascular system. However, it
Hiroki Kokubo et al.
Trends in cardiovascular medicine, 15(5), 190-194 (2005-09-17)
Hesr genes are members of the hairy and enhancer of split-related (hesr) gene family of basic helix-loop-helix-type transcriptional repressors. hesr genes have been implicated in cardiovascular development as the primary targets of Notch signaling. Functional analysis of hesr2 knockout mice