Przejdź do
AB5718
Przeciwciało anty-Hey L/HRT3
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technique(s):
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
Conjugate:
unconjugated
Application:
IHC, WB
Citations:
1
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HEYL(26508)
Immunogen
Syntetyczny peptyd, aminokwasy 34-47 ludzkiego Hey L / HRT3.
Application
Przeciwciało anty-Hey L/HRT3 wykrywa poziom Hey L/HRT3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Hey L / HRT3, czynnik transkrypcyjny klasy helisa-pętla-helisa.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA076960HPA001438SAB1412298
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... HEYL(26508)
Gene Information
human ... HEYL(26508)
Gene Information
human ... HEYL(26508)
Gene Information
human ... HEYL(26508)
UniProt accession no.
Q9NQ87
UniProt accession no.
Q9NQ87
UniProt accession no.
Q9NQ87
UniProt accession no.
Q9NQ87
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)